Drukuj
3,4,5-Trichloropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A12587.03 A12587.06
A12587.03EA 363 PLN
A12587.03 A12587.06
3,4,5-Trichloropirydyna ≥98%
3,4,5-Trichloropirydyna
Purity: 98% CAS No.: 33216-52-3 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 213-215° MDL No.: MFCD00051685
Formuła: C₅H₂Cl₃N
Temp. Wrzenia: 213…215 °C
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051685
Numer CAS: 33216-52-3