Drukuj
2-Chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C69802-100G C69802-500G C69802-5G
SIALC69802-100GEA 165 PLN
SIALC69802-100G SIALC69802-500G SIALC69802-5G
2-Chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Chloropirydyna
Formuła: C₅H₄ClN
Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006228
Numer CAS: 109-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-646-3
Jednostka: 2822
ADR: 6.1,II