5-Bromo-2-hydroksypirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06
B25267.14
B25267.06EA
202
PLN
B25267.06
B25267.14
5-Bromo-2-hydroksypirydyna ≥97%
5-Bromo-2-hydroksypirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 13466-38-1
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 108751
Formuła:
C₅H₄BrNO Temp. topnienia: 178…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234042 Numer CAS: 13466-38-1 |