Drukuj
5-Bromo-2-hydroksypirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
357640050 357640250
ACRO357640050EA 270 PLN
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromo-2-hydroksypirydyna 99%
5-Bromo-2-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄BrNO
Temp. topnienia: 179…182 °C
Numer MDL: MFCD00234042
Numer CAS: 13466-38-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %