2-Bromo-5-hydroksypirydyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27228.06
H27228.03
H27228.06EA
2590
PLN
H27228.06
H27228.03
2-Bromo-5-hydroksypirydyna 95%
2-Bromo-5-hydroksypirydyna
Purity: 95%
CAS No.: 55717-45-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD04114184
Formuła:
C₅H₄BrNO Temp. topnienia: 133…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04114184 Numer CAS: 55717-45-8 |