Drukuj
2-Bromo-3-hydroksypirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
116173-25G 116173-5G
SIAL116173-25GEA 671 PLN
SIAL116173-25G SIAL116173-5G
2-Bromo-3-hydroksypirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006220
Numer CAS: 6602-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 229-547-5