5-Bromo-2-metoksypirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20017.06
L20017.14
L20017.06EA
433
PLN
L20017.06
L20017.14
5-Bromo-2-metoksypirydyna ≥98%
5-Bromo-2-metoksypirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 13472-85-0
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 80°/12mm
Beilstein Reference: 115150
MDL No.: MFCD01318952
Formuła:
C₆H₆BrNO Temp. Wrzenia: 80 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,453 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318952 Numer CAS: 13472-85-0 |