Drukuj
5-Bromo-2-metoksypirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376880050 376880250
ACRO376880050EA 253 PLN
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-metoksypirydyna 97%
5-Bromo-2-metoksypirydyna
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 80 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Numer MDL: MFCD01318952
Numer CAS: 13472-85-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %