Drukuj
4-Amino-3-bromopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
360620010 360620050
ACRO360620010EA 332 PLN
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopirydyna 98%
4-Amino-3-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02068297
Numer CAS: 13534-98-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %