5-Amino-2-bromopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
L20008.06
L20008.14
L20008.06EA
916
PLN
L20008.06
L20008.14
5-Amino-2-bromopirydyna 97%
5-Amino-2-bromopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 13534-97-9
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 109102
Formuła:
C₅H₅BrN₂ Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01646116 Numer CAS: 13534-97-9 |