2-Amino-6-bromopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
H26555.06
H26555.14
H26555.06EA
708
PLN
H26555.06
H26555.14
2-Amino-6-bromopirydyna 98%
2-Amino-6-bromopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 19798-81-3
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 88-91°
MDL No.: MFCD00137843
Formuła:
C₅H₅BrN₂ Temp. topnienia: 88…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137843 Numer CAS: 19798-81-3 |