Drukuj
2-Amino-6-bromopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 383 PLN
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-bromopirydyna 98%
2-Amino-6-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137843
Numer CAS: 19798-81-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %