2-Amino-5-bromopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A14280.06
A14280.14
A14280.22
A14280.06EA
253
PLN
A14280.06
A14280.14
A14280.22
2-Amino-5-bromopirydyna 98%
2-Amino-5-bromopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 1072-97-5
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 135-140°
Beilstein Reference: 108737
Formuła:
C₅H₅BrN₂ Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 135…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006323 Numer CAS: 1072-97-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-019-9 |