Drukuj
2-Amino-3-bromopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
360580050 360580250
ACRO360580050EA 270 PLN
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopirydyna 98%
2-Amino-3-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095187
Numer CAS: 13534-99-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %