2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12706.14
A12706.22
A12706.14EA
778
PLN
A12706.14
A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 35486-42-1
Molecular Formula: C5H4Br2N2
Formula Weight: 251.92
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 119390
Formuła:
C₅H₄Br₂N₂ Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 102…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038041 Numer CAS: 35486-42-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-590-6 |