5-Bromo-2-fluoropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 766-11-0
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5294
Odour: Characteristic
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1363171
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01863742
Formuła:
C₅H₃BrFN Temp. Wrzenia: 162…164 °C Gęstość: 1,72 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863742 Numer CAS: 766-11-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |