Drukuj
5-Bromo-2-fluoropirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
378460050 378460250
ACRO378460050EA 225 PLN
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropirydyna 99%
5-Bromo-2-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 63 °C (15 mmHg)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Numer MDL: MFCD01863742
Numer CAS: 766-11-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %