3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25766.03
H25766.06
H25766.03EA
282
PLN
H25766.03
H25766.06
3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
3-Bromo-5-fluoropirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 407-20-5
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 64°(148°F)
Odour: Characteristic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04112555
Formuła:
C₅H₃BrFN Temp. topnienia: 24…28 °C Temp. Zapłonu: 64 °C (148 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112555 Numer CAS: 407-20-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |