3-Bromo-2-nitropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19523.06
L19523.03
L19523.06EA
1370
PLN
L19523.06
L19523.03
3-Bromo-2-nitropirydyna ≥98%
3-Bromo-2-nitropirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 54231-33-3
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1637071
Formuła:
C₅H₃BrN₂O₂ Temp. topnienia: 102…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00955614 Numer CAS: 54231-33-3 |