6-Bromonicotinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14
H27926.06
H27926.14EA
2860
PLN
H27926.14
H27926.06
6-Bromonicotinic acid ≥97%
6-Bromonicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6311-35-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 179-188°
MDL No.: MFCD01927100
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol Temp. topnienia: 179…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01927100 Numer CAS: 6311-35-9 |