Drukuj
Kwas 5-bromonikotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
228435-10G 228435-50G
SIAL228435-10GEA 288 PLN
SIAL228435-10G SIAL228435-50G
Kwas 5-bromonikotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-bromonikotynowy
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009783
Numer CAS: 20826-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-065-5