Drukuj
Kwas 5-bromonikotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 128 PLN
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
Kwas 5-bromonikotynowy 98%
Kwas 5-bromonikotynowy
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009783
Numer CAS: 20826-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-065-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %