Drukuj
3-Bromo-2-chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
553751-25G 553751-5G
SIAL553751-25GEA 351 PLN
SIAL553751-25G SIAL553751-5G
3-Bromo-2-chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-chloropirydyna
Formuła: C₅H₃BrClN
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55 °C
Numer MDL: MFCD00234007
Numer CAS: 52200-48-3