2-Bromo-5-chloropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
378980010
378980050
ACRO378980010EA
453
PLN
ACRO378980010
ACRO378980050
2-Bromo-5-chloropirydyna 98%
2-Bromo-5-chloropirydyna
Formuła:
C₅H₃BrClN Temp. topnienia: 65…69 °C |
Numer MDL:
MFCD00234006 Numer CAS: 40473-01-6 Jednostka: 2811 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Beige to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 69 °C |
GC | ≥97.5 % |