Drukuj
2,6-Dibromopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
D43115-100G D43115-25G
SIALD43115-100GEA 1200 PLN
SIALD43115-100G SIALD43115-25G
2,6-Dibromopirydyna, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: 116…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006223
Numer CAS: 626-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-926-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II