Pirydazyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
131760050
131760500
ACRO131760050EA
244
PLN
ACRO131760050
ACRO131760500
Pirydazyna 98+%
Pirydazyna
Formuła:
C₄H₄N₂ Temp. Wrzenia: 208 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,103 g/cm³ Temp. Zapłonu: 85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006463 Numer CAS: 289-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-025-5 Klasyfikacja Merck : 12,08152 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |