3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14173.06
A14173.14
A14173.22
A14173.06EA
334
PLN
A14173.06
A14173.14
A14173.22
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Purity: 97%
CAS No.: 1722-10-7
Molecular Formula: C5H5ClN2O
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 118854
Formuła:
C₅H₅ClN₂O MW: 144.56 g/mol Temp. Wrzenia: 174…175 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 90…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006467 Numer CAS: 1722-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-019-7 |