Drukuj
3,6-Dichloropirydazyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 366 PLN
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichloropirydazyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropirydazyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006466
Numer CAS: 141-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-478-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol