Drukuj
3,6-Dichloropirydazyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113711000 113715000
ACRO113711000EA 609 PLN
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichloropirydazyna 97%
3,6-Dichloropirydazyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 65…69 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006466
Numer CAS: 141-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-478-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %