Drukuj
piren, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185515-100G 185515-1G 185515-25G
SIAL185515-100GEA 589 PLN
SIAL185515-100G SIAL185515-1G SIAL185515-25G
piren, Sigma-Aldrich®
piren
Formuła: C₁₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 404 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148…150 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 200…220 °C
Numer MDL: MFCD00004136
Numer CAS: 129-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-927-3
Klasyfikacja Merck : 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM