Drukuj
piren 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
180830250 180831000 180835000
ACRO180830250EA 205 PLN
ACRO180830250 ACRO180831000 ACRO180835000
piren 98%
piren
Formuła: C₁₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 393 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 148…152 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004136
Numer CAS: 129-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-927-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %