1-Bromopiren ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
18280.03
18280.06
18280.03EA
441
PLN
18280.03
18280.06
1-Bromopiren ≥95%
1-Bromopiren
Purity: 95%
CAS No.: 1714-29-0
Molecular Formula: C16H9Br
Formula Weight: 281.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD00015767
Formuła:
C₁₆H₉Br Temp. topnienia: 94…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015767 Numer CAS: 1714-29-0 |