Drukuj
3,5-Dimetylopirazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D182001-100G D182001-5G
SIALD182001-100GEA 358 PLN
SIALD182001-100G SIALD182001-5G
3,5-Dimetylopirazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimetylopirazol
Formuła: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Gęstość: 0.8839 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00005243
Numer CAS: 67-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-657-5