3,5-Dimetylopirazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
A10157.0BEA
2680
PLN
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
3,5-Dimetylopirazol ≥99%
3,5-Dimetylopirazol
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Formuła:
C₅H₈N₂ Temp. Wrzenia: 218 °C Temp. topnienia: 105…108 °C Gęstość: 0,8839 g/cm³ (16 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005243 Numer CAS: 67-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-657-5 |