Drukuj
3,5-Dimetylopirazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
116701000 116705000
ACRO116701000EA 281 PLN
ACRO116701000 ACRO116705000
3,5-Dimetylopirazol 99%
3,5-Dimetylopirazol
Formuła: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005243
Numer CAS: 67-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-657-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in methanol)
Non-volatiles with MeOH ≤0.05 %