Drukuj
2,3,5,6-Tetrametylopirazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W323705-1KG-K W323705-250G-K W323705-5KG-K
SIALW323705-1KG-KEA 1800 PLN
SIALW323705-1KG-K SIALW323705-250G-K SIALW323705-5KG-K
2,3,5,6-Tetrametylopirazyna, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrametylopirazyna
Formuła: C₈H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006146
Numer CAS: 1124-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-391-2