2,3,5,6-Tetrametylopirazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18279.14
A18279.22
A18279.14EA
396
PLN
A18279.14
A18279.22
2,3,5,6-Tetrametylopirazyna ≥98%
2,3,5,6-Tetrametylopirazyna
Purity: 98+%
CAS No.: 1124-11-4
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Odour: Pleasant
pH: 7
Melting Point: 83-86°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 113100
MDL No.: MFCD00006146
Formuła:
C₈H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 190 °C Temp. topnienia: 83…86 °C Gęstość: 1,08 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006146 Numer CAS: 1124-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-391-2 |