Drukuj
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W333603-100G-K W333603-1KG-K
SIALW333603-100G-KEA 804 PLN
SIALW333603-100G-K SIALW333603-1KG-K
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Formuła: C₉H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 95 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009635
Numer CAS: 18138-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-024-6