2,3,5-Trimethylpyrazine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14870.09
A14870.18
A14870.30
A14870.09EA
361
PLN
A14870.09
A14870.18
A14870.30
2,3,5-Trimethylpyrazine ≥99%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 14667-55-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 2423
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006145
Formuła:
C₇H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 171…172 °C Gęstość: 0,979 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006145 Numer CAS: 14667-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-712-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |