2,6-Dimetylopirazyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24687.06
B24687.14
B24687.06EA
447
PLN
B24687.06
B24687.14
2,6-Dimetylopirazyna ≥99%
2,6-Dimetylopirazyna
Purity: 99%
CAS No.: 108-50-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Aromatic
Melting Point: 38-43°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 1726
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006148
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 153…154 °C Temp. topnienia: 38…43 °C Gęstość: 0,9647 g/cm³ (50 °C) Temp. Zapłonu: 52 °C (125 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006148 Numer CAS: 108-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-589-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |