Drukuj
2,5-Dimetylopirazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327204-100G-K W327204-1KG-K W327204-500G-K
SIALW327204-100G-KEA 434 PLN
SIALW327204-100G-K SIALW327204-1KG-K SIALW327204-500G-K
2,5-Dimetylopirazyna, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetylopirazyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006147
Numer CAS: 123-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-618-3