2,5-Dimetylopirazyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12352.06
A12352.14
A12352.22
A12352.06EA
400
PLN
A12352.06
A12352.14
A12352.22
2,5-Dimetylopirazyna ≥99%
2,5-Dimetylopirazyna
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 154…155 °C Temp. topnienia: 15 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006147 Numer CAS: 123-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-618-3 |