2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12628.09
A12628.18
A12628.30
A12628.09EA
475
PLN
A12628.09
A12628.18
A12628.30
2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
2,3-Dimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 5910-89-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Pleasant
Melting Point: -12°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 107908
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006144
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 156 °C Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 1,022 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006144 Numer CAS: 5910-89-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-630-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |