Drukuj
2-Metylopirazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W330906-100G-K W330906-1KG-K W330906-5KG-K
SIALW330906-100G-KEA 453 PLN
SIALW330906-100G-K SIALW330906-1KG-K SIALW330906-5KG-K
2-Metylopirazyna, Sigma-Aldrich®
2-Metylopirazyna
Formuła: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 135
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006142
Numer CAS: 109-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-645-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III