Drukuj
2-Metylopirazyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A14146.14 A14146.22 A14146.36
A14146.14EA 273 PLN
A14146.14 A14146.22 A14146.36
2-Metylopirazyna ≥99%
2-Metylopirazyna
Purity: 99+% CAS No.: 109-08-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Melting Point: -30° Boiling Point: 135-136° Beilstein Reference: 105778 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006142
Formuła: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…136 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.028
Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006142
Numer CAS: 109-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-645-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III