Drukuj
Pirazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W401501-100G-K W401501-1KG-K
SIALW401501-100G-KEA 317 PLN
SIALW401501-100G-K SIALW401501-1KG-K
Pirazyna, Sigma-Aldrich®
Pirazyna
Formuła: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: 52
Gęstość: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Numer MDL: MFCD00006122
Numer CAS: 290-37-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-027-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08047