Drukuj
Pirazyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 187 PLN
8.07064.0010 8.07064.0100
Pirazyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pirazyna
Formuła: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: 52
Gęstość: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006122
Numer CAS: 290-37-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-027-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2