Pirazyna 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16326.09
16326.18
16326.09EA
297
PLN
16326.09
16326.18
Pirazyna 98
Pirazyna
Purity: 98%
CAS No.: 290-37-9
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.031
Refractive Index: 1.5235
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Strong
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 113-116°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and ether
Beilstein Reference: 103905
Merck Reference: 14,7957
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006122
Formuła:
C₄H₄N₂ MW: 80.09 g/mol Temp. Wrzenia: 113…116 °C Temp. topnienia: 50…56 °C Gęstość: 1.031 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006122 Numer CAS: 290-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-027-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,08047 |