Drukuj
Pirazyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 195 PLN
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pirazyna 99+%
Pirazyna
Formuła: C₄H₄N₂
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…56 °C
Gęstość: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006122
Numer CAS: 290-37-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-027-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %