Drukuj
2,3-Dichloropirazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 553 PLN
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichloropirazyna 98%
2,3-Dichloropirazyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 105…107 °C (50 mmHg)
Gęstość: 1,431 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040964
Numer CAS: 4858-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-460-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %